Furfurylalcohol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Furfurol
F0076-25ML F0076-500ML
TCIAF0076-25MLEA 17.6 EUR
TCIAF0076-25ML TCIAF0076-500ML
Furfurylalcohol ≥98.0% (by GC)
Furfurylalcohol
Formule: C₅H₆O₂
MW: 98.1 g/mol
Kookpunt: 170°C
Smeltpunt: -31
Vlampunt: 78°C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003252
CAS nummer: 98-00-0
EINECS: 202-626-1
UN: 2874
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,04305
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a189781463810bf1b4d203b0d940e54a34d2de56&vid=a189781463810bf1b4d203b0d940e54a34d2de56&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %