(±)-Tetrahydro-2-furfurylmethanol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(±)-Tetrahydro-2-furfuryl alcohol, (Tetrahydrofuran-2-yl)methanol, (±)-Tetrahydro-2-furyl methanol, (±)-THFA
T0106-500ML
T0106-25ML
TCIAT0106-500MLEA
31.9
EUR
TCIAT0106-500ML
TCIAT0106-25ML
(±)-Tetrahydro-2-furfurylmethanol ≥98.0% (by GC)
(±)-Tetrahydro-2-furfurylmethanol
Formule:
C₅H₁₀O₂ Kookpunt: 176°C Smeltpunt: < –80 °C Dichtheid: 1,0543 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005372 CAS nummer: 97-99-4 EINECS: 202-625-6 Merck Index: 14,09213 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |