2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H34303.06 H34303.14
H34303.06EA 60.1 EUR
H34303.06 H34303.14
2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂
Smeltpunt: 70…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972538
CAS nummer: 183610-70-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III