5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H56968.03 H56968.06
H56968.03EA 67.3 EUR
H56968.03 H56968.06
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂
Smeltpunt: 39…43 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862656
CAS nummer: 106877-33-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III