2-(2-Methoxyethoxy)ethanol ≥99.0% (by GC) stabilised
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Stabilisatie:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
M0537-25ML
M0537-500ML
TCIAM0537-25MLEA
17.6
EUR
TCIAM0537-25ML
TCIAM0537-500ML
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol ≥99.0% (by GC) stabilised
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
Formule:
C₅H₁₂O₃ Kookpunt: 193°C Smeltpunt: –65 °C Dichtheid: 1,025 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 105°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002871 CAS nummer: 111-77-3 EINECS: 203-906-6 Merck Index: 14,06037 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |