Ethyleen glycol diacetaat ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
E0109-25ML
E0109-500ML
TCIAE0109-25MLEA
18.7
EUR
TCIAE0109-25ML
TCIAE0109-500ML
Ethyleen glycol diacetaat ≥97.0% (by GC)
Ethyleen glycol diacetaat
Formule:
C₆H₁₀O₄ Kookpunt: 190°C Smeltpunt: –31 °C Dichtheid: 1,104 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 96°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008718 CAS nummer: 111-55-7 EINECS: 203-881-1 Merck Index: 14,03799 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |