Eosin Y (yellowish) ≥90.0% (by UV/Vis)
Leverancier: TCI EUROPE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TCIAT0037-25GEA 25.3 EUR
TCIAT0037-25G
Eosin Y (yellowish) ≥90.0% (by UV/Vis)
Eosin Y (yellowish)
Formule: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MW: 691,86 g/mol
Smeltpunt: 295…296 °C
MDL Nummer: MFCD00005040
CAS nummer: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/81/28994381.jpg
Order Now
Specification Test Results
Verschijning Van oranje tot bruin tot donkerrood poeder tot kristallijn
Zuiverheid (UV-vis-methode) min. 90,0 % (berekend op gedroogde stof)
Lambda max. 515,0 tot 519,0 nm (0,02 mol/l AcONH4 oplos.)
Droogverlies max. 15.0 %