Thymolftaleïne
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
T0237-1G
T0237-25G
TCIAT0237-1GEA
18.7
EUR
TCIAT0237-1G
TCIAT0237-25G
Thymolftaleïne
Thymolftaleïne
Formule:
C₂₈H₃₀O₄ Smeltpunt: 253 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005909 CAS nummer: 125-20-2 EINECS: 204-729-7 Merck Index: 14,09401 |
|
Specification Test Results
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Absorbance | min. 0.350 (5mg/L, pH10.5, 592.0 to 596.0 nm) |
Solubility in EtOH (50vol%) | transparency |
Drying loss | max. 1.0 % |
Transition interval (pH) | (colorless)8.6 to 10.5 (blue) |