Xylene cyanole FF
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
X0027-25G
X0027-5G
TCIAX0027-25GEA
78.1
EUR
TCIAX0027-25G
TCIAX0027-5G
Xylene cyanole FF
Xylene cyanole FF
Formule:
C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂ Smeltpunt: 295 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040657 CAS nummer: 2650-17-1 EINECS: 220-167-5 |
|
Specification Test Results
Appearance | Green to Dark green powder to crystal |
Lambda max. | 613.0 to 616.0 nm (H2O) |
Absorbance (E1%1cm) | min. 950 (H2O, 613.0 to 616.0 nm) |