(±)-3-Octanol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Octanol, (±)-Ethyl pentyl carbinol, (±)-3-Hydroxy octane, (±)-Pentyl ethyl carbinol, DL-3-Octanol
O0121-25ML O0121-500ML O0121-100ML
TCIAO0121-25MLEA 37.4 EUR
TCIAO0121-25ML TCIAO0121-500ML TCIAO0121-100ML
(±)-3-Octanol ≥98.0% (by GC)
(±)-3-Octanol
Formule: C₈H₁₈O
Kookpunt: 177°C
Smeltpunt: –45 °C
Dichtheid: 0,819 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 68°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004590
CAS nummer: 589-98-0
EINECS: 209-667-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53306b86c8ffe59cb4402885bc181460869a35b0&vid=da1db8c476292949544e34b4ca69307f2dd0459f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %