1,4-Dibromobutane ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
D0176-25G D0176-500G
TCIAD0176-25GEA 17.6 EUR
TCIAD0176-25G TCIAD0176-500G
1,4-Dibromobutane ≥98.0% (by GC)
1,4-Dibromobutane
Formule: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br
Kookpunt: 198°C
Smeltpunt: –20 °C
Dichtheid: 1,83 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 131°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000261
CAS nummer: 110-52-1
EINECS: 203-775-5
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dcd881d7fc38d05ac6adaac07f990d62ddaa649&vid=29b4ebb2b2e77d67c20dcc2983543f8b44e0fe11&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %