1,6-Dibromohexane ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Hexamethylen dibromide
D0185-25G D0185-500G D0185-100G
TCIAD0185-25GEA 18.7 EUR
TCIAD0185-25G TCIAD0185-500G TCIAD0185-100G
1,6-Dibromohexane ≥97.0% (by GC)
1,6-Dibromohexane
Formule: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
Kookpunt: 246°C
Smeltpunt: -2°C
Dichtheid: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 152°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000272
CAS nummer: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac33e665fab64e2c45f1f2ae098dd1eeaf25eafe&vid=00d603b1a492fb25c582a7151dafbde89d61871d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %