1-Bromodecane 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Decyl bromide
B0583-25ML
B0583-500ML
TCIAB0583-25MLEA
17.6
EUR
TCIAB0583-25ML
TCIAB0583-500ML
1-Bromodecane 98,0 GC_ASSAY_METHOD
1-Bromodecane
Formule:
BrH₂C(CH₂)₈CH₃ MW: 221.18 g/mol Kookpunt: 139°C Smeltpunt: –30°C Vlampunt: 94°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000221 CAS nummer: 112-29-8 EINECS: 203-955-3 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |