1-Bromohexane ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B0600-25G B0600-500G
TCIAB0600-25GEA 17.6 EUR
TCIAB0600-25G TCIAB0600-500G
1-Bromohexane ≥98.0% (by GC)
1-Bromohexane
Formule: BrH₂C(CH₂)₄CH₃
Kookpunt: 155°C
Smeltpunt: -85°C
Dichtheid: 1,167 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 52°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000271
CAS nummer: 111-25-1
EINECS: 203-850-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d266fe74b4fa46d549d04b206ebfcbd60bfec55&vid=064b68750d08e4cec0eb258f895485e854f97945&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %