1-Bromononane ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B0933-25ML B0933-500ML B0933-100ML
TCIAB0933-25MLEA 29.7 EUR
TCIAB0933-25ML TCIAB0933-500ML TCIAB0933-100ML
1-Bromononane ≥98.0% (by GC)
1-Bromononane
Formule: BrH₂C(CH₂)₇CH₃
Kookpunt: 201 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –29 °C
Dichtheid: 1,086 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 90°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000278
CAS nummer: 693-58-3
EINECS: 211-755-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25c0fdf7d320a209433e6ce82b5d592485a80494&vid=807dbbad41a8b4bc0d07e380a177a58a49d87752&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %