1-Bromopentane ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B0628-25ML
B0628-500ML
TCIAB0628-25MLEA
18.7
EUR
TCIAB0628-25ML
TCIAB0628-500ML
1-Bromopentane ≥98.0% (by GC)
1-Bromopentane
Formule:
BrH₂C(CH₂)₃CH₃ Kookpunt: 129 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –95 °C Dichtheid: 1,22 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 31°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000267 CAS nummer: 110-53-2 EINECS: 203-776-0 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,00602 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |