1-Bromotridecane ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B0935-25ML B0935-5ML
TCIAB0935-25MLEA 434 EUR
TCIAB0935-25ML TCIAB0935-5ML
1-Bromotridecane ≥98.0% (by GC)
1-Bromotridecane
Formule: BrH₂C(CH₂)₁₁CH₃
Kookpunt: 292 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 6 °C
Dichtheid: 1,0262 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000227
CAS nummer: 765-09-3
EINECS: 212-138-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c41469044b0a954f93405e762ec47606e421f05&vid=f544e04685c023a25d0e9add243286daf9f753d1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %