1-Bromoundecane ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B0934-25ML B0934-500ML
TCIAB0934-25MLEA 33 EUR
TCIAB0934-25ML TCIAB0934-500ML
1-Bromoundecane ≥98.0% (by GC)
1-Bromoundecane
Formule: BrH₂C(CH₂)₉CH₃
Kookpunt: 138°C
Smeltpunt: -9°C
Dichtheid: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000223
CAS nummer: 693-67-4
EINECS: 211-757-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db84c99fa1d932e1a6fc9e80d4df68c95a04952e&vid=f22274209caad5f1fb72110832c34008c1702ea8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %