2-Broompropaan ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B0639-25G B0639-500G
TCIAB0639-25GEA 18.7 EUR
TCIAB0639-25G TCIAB0639-500G
2-Broompropaan ≥99.0% (by GC)
2-Broompropaan
Formule: H₃CBrCHCH₃
Kookpunt: 59°C
Smeltpunt: –89 °C
Dichtheid: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 4°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000147
CAS nummer: 75-26-3
EINECS: 200-855-1
UN: 2344
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05210
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=348a78dbcdad7bff1990aefd37043b089b396143&vid=16776fd78822aae74587fa57867193ab894f3243&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %