1-Bromo-2-chloroethane ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B0572-25G B0572-500G B0572-100G
TCIAB0572-25GEA 24.2 EUR
TCIAB0572-25G TCIAB0572-500G TCIAB0572-100G
1-Bromo-2-chloroethane ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-2-chloroethane
Formule: BrH₂CCH₂Cl
Kookpunt: 106°C
Smeltpunt: –17 °C
Dichtheid: 1,7392 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000962
CAS nummer: 107-04-0
EINECS: 203-456-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a75cad09a09a3e35603312b52146b3d3e245f99&vid=b385a273fc365491a3b64ebd80a1f848544a4eef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %