1-Bromo-4-chlorobutane ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B1345-25G B1345-500G
TCIAB1345-25GEA 38.5 EUR
TCIAB1345-25G TCIAB1345-500G
1-Bromo-4-chlorobutane ≥99.0% (by GC)
1-Bromo-4-chlorobutane
Formule: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Kookpunt: 81°C
Dichtheid: 1,4895 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 60°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001010
CAS nummer: 6940-78-9
EINECS: 230-089-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54aee90fb857ba1f6414b9a80066ac032167e779&vid=193a3e5b31d9e6697b052240c8d7d5e0e274975f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %