Methoxyazijnzuur ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M0827-25G M0827-500G
TCIAM0827-25GEA 17.6 EUR
TCIAM0827-25G TCIAM0827-500G
Methoxyazijnzuur ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Methoxyazijnzuur
Formule: C₃H₆O₃
Kookpunt: 204°C
Smeltpunt: 7 °C
Dichtheid: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 125°C
MDL Nummer: MFCD00004308
CAS nummer: 625-45-6
EINECS: 210-894-6
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27248a8c10422336d15b113a85ae752db04b7704&vid=27248a8c10422336d15b113a85ae752db04b7704&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %