2-Heptaanon ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H0037-500ML H0037-25ML
TCIAH0037-500MLEA 45.1 EUR
TCIAH0037-500ML TCIAH0037-25ML
2-Heptaanon ≥98.0% (by GC)
2-Heptaanon
Formule: C₇H₁₄O
Kookpunt: 151°C
Smeltpunt: –36°C
Dichtheid: 0,8111 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 42°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009513
CAS nummer: 110-43-0
EINECS: 203-767-1
UN: 1110
ADR: 3,III
Merck Index: 14,04663
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e55993e592e22708c9e92618b34d4ea3fa8dc539&vid=d1c3c2c1ee35bcacd958d49a29fcb6e8179ea6de&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %