2-Hexaanon ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H0114-25ML H0114-500ML H0114-100ML
TCIAH0114-25MLEA 25.3 EUR
TCIAH0114-25ML TCIAH0114-500ML TCIAH0114-100ML
2-Hexaanon ≥98.0% (by GC)
2-Hexaanon
Formule: C₆H₁₂O
Kookpunt: 127°C
Smeltpunt: -57°C
Dichtheid: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 23°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009482
CAS nummer: 591-78-6
EINECS: 209-731-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06033
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50fac589b5d45cc32cb1412ef7d64dc421dc049b&vid=770f12ffd7c84ff2c68b10aff25594649c08ea17&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %