2-Octanone ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Octan-2-one
O0038-25ML O0038-500ML
TCIAO0038-25MLEA 17.6 EUR
TCIAO0038-25ML TCIAO0038-500ML
2-Octanone ≥98.0% (by GC)
2-Octanone
Formule: C₈H₁₆O
Kookpunt: 173°C
Smeltpunt: –16 °C
Dichtheid: 0,8171 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 55°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009540
CAS nummer: 111-13-7
EINECS: 203-837-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 14,04711
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6d96056510e16ff2dfaba8cf13358f6806b1743&vid=ba7c09bd45b085d0d6cb616161ba1c3d0921d9b3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %