2-Pentaanon ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
P0060-500ML P0060-25ML
TCIAP0060-500MLEA 72.6 EUR
TCIAP0060-500ML TCIAP0060-25ML
2-Pentaanon ≥99.0% (by GC)
2-Pentaanon
Formule: C₅H₁₀O
Kookpunt: 101°C
Smeltpunt: –78 °C
Dichtheid: 0,809 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 7°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009400
CAS nummer: 107-87-9
EINECS: 203-528-1
UN: 1249
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06114
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1da5d5132b8900f107c2e74cb679fa212d90a13&vid=aa6ce9f47506fda4d9afc57146f8f4fa5cf94913&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %