2,4-Pentaandion ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
P0052-25ML P0052-500ML
TCIAP0052-25MLEA 17.6 EUR
TCIAP0052-25ML TCIAP0052-500ML
2,4-Pentaandion ≥99.0% (by GC)
2,4-Pentaandion
Formule: CH₃COCH₂COCH₃
Kookpunt: 138°C
Smeltpunt: –23°C
Dichtheid: 0,96945 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 34°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008787
CAS nummer: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
UN: 2310
ADR: 3,III
Merck Index: 14,00081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78079845ff80daac31c096a1fed9ad46c0e5ee31&vid=c66f098bd40083889ce233eb2fa54f111948e6ce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %