Isopentylacetaat ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A0033-25ML A0033-500ML
TCIAA0033-25MLEA 18.7 EUR
TCIAA0033-25ML TCIAA0033-500ML
Isopentylacetaat ≥98.0% (by GC)
Isopentylacetaat
Formule: C₇H₁₄O₂
Kookpunt: 141°C
Smeltpunt: –78 °C
Dichtheid: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 38°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008946
CAS nummer: 123-92-2
EINECS: 204-662-3
UN: 1104
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05111
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f6b7448766aec298061b4cf89d8531a98e4e6f2&vid=7d254f0205bccf460f477046c624188020b4c16e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %