tert-Butylacetaat ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A0026-25ML A0026-500ML
TCIAA0026-25MLEA 18.7 EUR
TCIAA0026-25ML TCIAA0026-500ML
tert-Butylacetaat ≥99.0% (by GC)
tert-Butylacetaat
Formule: C₆H₁₂O₂
Kookpunt: 96°C
Smeltpunt: 90…97 °C
Dichtheid: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 15°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008807
CAS nummer: 540-88-5
EINECS: 208-760-7
UN: 1123
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01537
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5e6003257f04841cbd20d88a45f63c6c44dc209&vid=b352bc7a2ac3671ca78fb05f2d847d25dbea7fe7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid Value max. 1.0