Isopropylacetaat ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A0036-25ML A0036-500ML
TCIAA0036-25MLEA 18.7 EUR
TCIAA0036-25ML TCIAA0036-500ML
Isopropylacetaat ≥99.0% (by GC)
Isopropylacetaat
Formule: C₅H₁₀O₂
Kookpunt: 88°C
Smeltpunt: –62 °C
Dichtheid: 0,8732 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 7°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008877
CAS nummer: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05205
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19f51d2081ca035eab1a09491d3b9c3732b27e5e&vid=9a4034c6f9b0414c27099ad193c41cc11b6794ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %