Butylacetaat 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
A0024-25ML A0024-500ML
TCIAA0024-25MLEA 17.6 EUR
TCIAA0024-25ML TCIAA0024-500ML
Butylacetaat 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Butylacetaat
Formule: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
MW: 116.16 g/mol
Kookpunt: 126°C
Smeltpunt: -76
Vlampunt: 28°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009445
CAS nummer: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3 III
Merck Index: 14,01535
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8b3adbd5bc57ba571aafcf4e56d9ae4e5c2fbef&vid=1fb9dc157824122d110c3559fcaca4b12d9386ee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %