Pentylacetaat ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: n-Pentyl acetate, Acetic acid amyl ester, Acetic acid pentyl ester, Pentyl acetate
A0021-25ML A0021-500ML
TCIAA0021-25MLEA 17.6 EUR
TCIAA0021-25ML TCIAA0021-500ML
Pentylacetaat ≥99.0% (by GC)
Pentylacetaat
Formule: C₇H₁₄O₂
Kookpunt: 148°C
Smeltpunt: –71 °C
Dichtheid: 0,876 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 45°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009500
CAS nummer: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
UN: 1104
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcebb8adcd536407ec2a19a334d1dcbad6b0acec&vid=b96d23095d205e1a275f89c8c817ce1ee945d175&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %