1,1,2,2-Tetrachloorethaan 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
T0063-25G T0063-500G
TCIAT0063-25GEA 19.8 EUR
TCIAT0063-25G TCIAT0063-500G
1,1,2,2-Tetrachloorethaan 97,0 GC_ASSAY_METHOD
1,1,2,2-Tetrachloorethaan
Formule: Cl₂HCCHCl₂
MW: 167.85 g/mol
Kookpunt: 146°C
Smeltpunt: –44°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000848
CAS nummer: 79-34-5
EINECS: 201-197-8
UN: 1702
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,09189
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f145031abedf97ad5c66e1ad218cc0f7459f9b2d&vid=a8fd02f4f04dfb2e7f5c0352998482a7ad98f01b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %