1,4-Dichlorobutane ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
D0349-25ML D0349-500ML
TCIAD0349-25MLEA 17.6 EUR
TCIAD0349-25ML TCIAD0349-500ML
1,4-Dichlorobutane ≥98.0% (by GC)
1,4-Dichlorobutane
Formule: ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Kookpunt: 155°C
Smeltpunt: –38 °C
Dichtheid: 1,1457 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 53°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001011
CAS nummer: 110-56-5
EINECS: 203-778-1
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c6768cd3765b893bc71bce7ff54119d98be9568&vid=08390a0e2c5858d1826c1c7261448e71530376f4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %