1-Chloorpentaan ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
C0237-25ML C0237-500ML
TCIAC0237-25MLEA 17.6 EUR
TCIAC0237-25ML TCIAC0237-500ML
1-Chloorpentaan ≥99.0% (by GC)
1-Chloorpentaan
Formule: C₅H₁₁Cl
Kookpunt: 108°C
Smeltpunt: –99 °C
Dichtheid: 0,882 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 13°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001015
CAS nummer: 543-59-9
EINECS: 208-846-4
UN: 1107
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00606
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7732d8f30caadfceb281f3252eecd4eed5dc56c&vid=ed033f40c479b7e18ab3b9211dc0b41fd507a4db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %