1-Chlorotetradecane ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
C0622-25ML C0622-500ML
TCIAC0622-25MLEA 17.6 EUR
TCIAC0622-25ML TCIAC0622-500ML
1-Chlorotetradecane ≥98.0% (by GC)
1-Chlorotetradecane
Formule: C₁₄H₂₉Cl
Kookpunt: 155°C
Dichtheid: 0,859 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 152°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000958
CAS nummer: 2425-54-9
EINECS: 219-368-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e37ca8a7867f78f995feb6e28d93b7d9742eff08&vid=1ae727524da0024484fda2c148084a1a74fb9ef2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %