2-Chloorbutaan ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
C0143-25ML C0143-500ML
TCIAC0143-25MLEA 19.8 EUR
TCIAC0143-25ML TCIAC0143-500ML
2-Chloorbutaan ≥99.0% (by GC)
2-Chloorbutaan
Formule: C₄H₉Cl
Kookpunt: 68°C
Smeltpunt: –132 °C
Dichtheid: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –10°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000871
CAS nummer: 78-86-4
EINECS: 201-151-7
UN: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01561
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3970d78083194884ed74fbc8f7a5d6bc7d190e29&vid=640339b619e649e33c17ebf8232b6cf3ce4a7b66&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %