Trichloorazijnzuur ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: TCA
T0369-25G T0369-500G
TCIAT0369-25GEA 38.5 EUR
TCIAT0369-25G TCIAT0369-500G
Trichloorazijnzuur ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Trichloorazijnzuur
Formule: Cl₃CCOOH
Kookpunt: 198°C
Smeltpunt: 58°C
Dichtheid: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00004177
CAS nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8,II
Merck Index: 14,09627
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2928110bb5e5e52e4a6219ec7ea38ba69a180a8&vid=6db66d59e018115914e02ca705ea4c7700615906&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 % (after drying)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 2.0 %