1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B0471-25ML B0471-500ML
TCIAB0471-25MLEA 18.7 EUR
TCIAB0471-25ML TCIAB0471-500ML
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane ≥98.0% (by GC)
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane
Formule: ClH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₂CH₂Cl
Kookpunt: 235°C
Dichtheid: 1,1024 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 126°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000976
CAS nummer: 112-26-5
EINECS: 203-952-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96942123f64b2be7729b6fb13f00f9dd03b95796&vid=42027c47c0f4c430b84e9eeb05c0d322d1c8c7d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %