2,2,2-Trichloroethanol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2,2,2-Trichloroethan-1-ol
T0622-25G
T0622-500G
T0622-100G
TCIAT0622-25GEA
24.2
EUR
TCIAT0622-25G
TCIAT0622-500G
TCIAT0622-100G
2,2,2-Trichloroethanol ≥98.0% (by GC)
2,2,2-Trichloroethanol
Formule:
C₂H₃Cl₃O Kookpunt: 151°C Smeltpunt: 17…18 °C Dichtheid: 1,56 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: ≥ 100 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004677 CAS nummer: 115-20-8 EINECS: 204-071-0 UN: 1760 ADR: 8,III Merck Index: 14,09638 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |