6-Chloro-1-hexanol ≥96.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
C0801-25G C0801-500G
TCIAC0801-25GEA 22 EUR
TCIAC0801-25G TCIAC0801-500G
6-Chloro-1-hexanol ≥96.0% (by GC)
6-Chloro-1-hexanol
Formule: C₆H₁₃ClO
Kookpunt: 117°C
Dichtheid: 1,0241 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 98°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002984
CAS nummer: 2009-83-8
EINECS: 217-925-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dae77af8ccc4502bdadd7577ea46b27727db24b6&vid=254a2e4a85a2e0bb30471f37da4284d21c96451d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %