Trifluorazijnzuur ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
T0431-25G T0431-500G T0431-100G
TCIAT0431-25GEA 17.6 EUR
TCIAT0431-25G TCIAT0431-500G TCIAT0431-100G
Trifluorazijnzuur ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Trifluorazijnzuur
Formule: C₂HF₃O₂
Kookpunt: 73°C
Smeltpunt: –15 °C
Dichtheid: 1,5351 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004169
CAS nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 14,09681
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=871b900083dedee58b0800cd3d6f6036f49984a7&vid=198caec32f48ad15322b0355180067e439d6458f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %