2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol, 1H,1H,3H-Tetrafluoro-1-propanol
T0101-25G
T0101-500G
T0101-100G
TCIAT0101-25GEA
23.1
EUR
TCIAT0101-25G
TCIAT0101-500G
TCIAT0101-100G
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol ≥98.0% (by GC)
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol
Formule:
C₃H₄F₄O Kookpunt: 106°C Smeltpunt: –15 °C Dichtheid: 1,6647 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 45°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004676 CAS nummer: 76-37-9 EINECS: 200-955-5 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,09206 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |