1-Nitropropaan ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
N0248-25G N0248-500G
TCIAN0248-25GEA 17.6 EUR
TCIAN0248-25G TCIAN0248-500G
1-Nitropropaan ≥98.0% (by GC)
1-Nitropropaan
Formule: C₃H₇NO₂
Kookpunt: 131°C
Smeltpunt: –108 °C
Dichtheid: 0,9934 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 36°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007407
CAS nummer: 108-03-2
EINECS: 203-544-9
UN: 2608
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06626
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c96fc9fc79dcf358a056e0c4bae024f7a547c931&vid=ed51bbe5c367c2614f609c52ea317613d999cb23&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %