Acetonedimethyl acetal ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A0057-25ML
A0057-500ML
TCIAA0057-25MLEA
18.7
EUR
TCIAA0057-25ML
TCIAA0057-500ML
Acetonedimethyl acetal ≥98.0% (by GC)
Acetonedimethyl acetal
Formule:
C₅H₁₂O₂ Kookpunt: 80°C Smeltpunt: –47 °C Dichtheid: 0,845 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: -9°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008479 CAS nummer: 77-76-9 EINECS: 201-056-0 UN: 1993 ADR: 3,II |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |