1-Butaanol 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Butyl alcohol, Butyl Alcohol, 1-Hydroxy butane, Propyl carbinol, n-Butanol, n-Butyl Alcohol
B0704-25ML B0704-500ML
TCIAB0704-25MLEA 17.6 EUR
TCIAB0704-25ML TCIAB0704-500ML
1-Butaanol 99,0 GC_ASSAY_METHOD
1-Butaanol
Formule: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 74.12 g/mol
Kookpunt: 118°C
Smeltpunt: -89
Vlampunt: 37°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002964
CAS nummer: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3 III
Bereik: 01-2119484630-38
Merck Index: 14,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22acb5593aeb78e15cdfd268f34568f6bc9f24e8&vid=869dc9e2787269422712eb56df11623dbea681f2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %