1-Decanol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
D0031-25ML
D0031-500ML
TCIAD0031-25MLEA
17.6
EUR
TCIAD0031-25ML
TCIAD0031-500ML
1-Decanol ≥98.0% (by GC)
1-Decanol
Formule:
H₃C(CH₂)₈CH₂OH Kookpunt: 233°C Smeltpunt: 7 °C Dichtheid: 0,82634 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 117°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004747 CAS nummer: 112-30-1 EINECS: 203-956-9 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,02855 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |