1-Heptanol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H0033-25ML H0033-500ML
TCIAH0033-25MLEA 17.6 EUR
TCIAH0033-25ML TCIAH0033-500ML
1-Heptanol ≥98.0% (by GC)
1-Heptanol
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₂OH
Kookpunt: 177°C
Smeltpunt: -34°C
Dichtheid: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 71°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002986
CAS nummer: 111-70-6
EINECS: 203-897-9
Merck Index: 14,04661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d94fb43809b000bdd5da7153a0758c73437d766&vid=17a1cce2592226e10b4f96f56b5eabbd912d2745&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %