1-Hexanol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H0130-25ML H0130-500ML
TCIAH0130-25MLEA 17.6 EUR
TCIAH0130-25ML TCIAH0130-500ML
1-Hexanol ≥98.0% (by GC)
1-Hexanol
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Kookpunt: 157°C
Smeltpunt: –45°C
Dichtheid: 0,8322 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 63°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002982
CAS nummer: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
UN: 2282
ADR: 3,III
Merck Index: 14,04697
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28a9d5113911c26d1bf98c1e6b21346a05bdb7d4&vid=228629cd311f1a0c10ce094aabc81499e0038539&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %