1-Octanol ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: n-Octanol
O0036-25ML O0036-500ML
TCIAO0036-25MLEA 17.6 EUR
TCIAO0036-25ML TCIAO0036-500ML
1-Octanol ≥99.0% (by GC)
1-Octanol
Formule: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
Kookpunt: 194°C
Smeltpunt: -16°C
Dichtheid: 0,8246 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 83°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002988
CAS nummer: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Merck Index: 14,06751
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9584627f8f6f6ecf55152882b8588f2e0243e819&vid=c35011278d1014420092a0c07be1ccd7b82d3478&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %